Learn More
6-Fenoxinicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10487032 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10774755 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 173282-69-4
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD02681950
Clave InChI SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
Nombre IUPAC 6-fenoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenoxynicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%