Learn More
6-Fenoxi-3-piridinamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321825 25 g 25 g
10292392 1 g 1 g
10314282 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19614EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
CAS 25194-67-6
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD01692449
Clave InChI DETKIRMPBJPJRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenoxy-3-pyridinamine, 3-amino-6-phenoxypyridine, 5-amino-2-phenoxypyridine, pyridine, 5-amino-2-phenoxy, 6-phenoxypyridine-3-amine, 3-pyridinamine,6-phenoxy, 3-pyridinamine, 6-phenoxy, 6-phenoxy-pyridin-3-ylamine, 6-phenoxy-3-pyridylamine, 2-phenoxy-5-aminopyridine
PubChem CID 212856
Nombre IUPAC 6-fenoxipiridin-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenoxy-3-pyridinamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 95%