Learn More
6-Perdeoxi-6-percloro-Gamma-ciclodextrina, >90%, TRC
Código de producto. 30411194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411194 50 mg
30416474 100 mg
30413019 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99972850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173094-60-5
Fórmula molecular C48H72Cl8O32
Peso molecular (g/mol) 1444.69
Sinónimo 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-Octachloro-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octadeoxy-gamma-cyclodextrin
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]9O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2CCl)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Perdeoxy-6-perchloro-gamma-cyclodextrin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H72Cl8O32/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-48,57-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1440.1515