Learn More
Ácido 6-(p-Toluidino)-2-naftalenosulfónico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30456174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456174 250 mg 250 miligramos
30451747 50 mg 50 miligramos
30452736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT536288250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53313-85-2
Fórmula molecular C13 H12 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 284.273
Sinónimo Sodium 6-p-Toluidino-2-naphthalene Sulfonate, 6-[(4-Methylphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC 2-N-(1H-indazol-5-il)-6-N-metil-3-nitropiridina-2,6-diamina
SMILES CNc1ccc(c(Nc2ccc3[nH]ncc3c2)n1)N(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N6O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.102
Porcentaje de pureza >95%