Learn More
6-Oxopiperidina-3-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30422161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422161 50 mg 50 miligramos
30427953 100 mg 100 miligramos
30418487 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85882850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22540-50-7
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo Nipecotic Acid, 6-oxo- (8CI), 6-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid, 2-Oxopiperidine-5-carboxylic Acid, 2-Piperidone-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2-piperidone
Nombre IUPAC 6-oxopiperidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582