Learn More
6-oxoestriol, Mikromol™
Código de producto. 30461510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461510 4 x 25 mg 100 miligramos
17902106 25 mg 25 miligramos
17903596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0130.1800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-oxoestriol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxoestriol
CAS 7323-86-6
Nombres de analitos o componentes 6-Oxoestriol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H22 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Oxoestriol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O4/c1-18-5-4-11-10-3-2-9(19)6-13(10)15(20)7-12(11)14(18)8-16(21)17(18)22/h2-3,6,11-12,14,16-17,19,21-22H,4-5,7-8H2,1H3/t11-,12-,14+,16-,17+,18+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-3,16,17-trihidroxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona
Peso molecular (g/mol) 302.36
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1518 g/mol