Learn More
Acetato de 6-oxo noretindrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| CAS | 438244-27-0 |
| Fórmula molecular | C22H26O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 6-Ketonorethisterone Acetate, 6-Ketonorethindrone Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3,6-dioxo-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 354.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1831 |