Learn More
6-Oxo Mometasona Furoato Mometasona Furoato Impureza F, TRC
Código de producto. 18072940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072940 10 mg 10 miligramos
18043140 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18072940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85850010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305334-30-8
Fórmula molecular C27 H28 Cl2 O7
Peso molecular (g/mol) 535.41
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahidro-7H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] furan-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo Mometasone Furoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.1212
Porcentaje de pureza >95%