Learn More
6-Oxo DL-Norleucina, Sal de Formiato, TRC
Código de producto. 30004421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004421 2.5 mg 2.50 miligramo
30011315 5 mg 5 miligramos
30004965 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8701402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2125941-25-3
Fórmula molecular C6H11NO3 •x(HCO2H)
Peso molecular (g/mol) 145.164603
Sinónimo 6-Oxo-norleucine, 5-Formylnorvaline, 2-Amino-5-formylvaleric Acid, Allysine, α-Aminoadipic Acid δ-Semialdehyde, α-Aminoadipic δ-Semialdehyde;
SMILES O=CCCCC(N)C(O)=O>>OC(C1=NCCCC1)=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h4-5H,1-3,7H2,(H,9,10)
Cantidad 2.5 mg