Learn More
6-oxo D-(-)-norgestrel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ketolevonorgestrel |
| CAS | 1175109-63-3 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,6-dione','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3,6-dione, Levonorgestrel Imp. J (Pharmeuropa), 6-Oxolevonorgestrel, 6-Ketolevonorgestrel, 6-Oxo D-(-)-norgestrel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18,24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1882 |