Learn More
6-Oxo Boldione, TRC
Código de producto. 30428391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428391 25 mg 25 miligramos
30423129 2.5 mg 2.50 miligramo
30412416 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86990025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72648-46-5
Fórmula molecular C19 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 298.38
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,6,17-trión
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo Boldione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1569