Learn More
Ácido 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10783223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10783223 10 g 10 g
10522622 1 g 1 g
10049101 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10783223 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07054EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 27372-38-9
Fórmula molecular C5H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 142.114
Número MDL MFCD00052030
Clave InChI VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
Nombre IUPAC ácido 6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazina-3-carboxílico
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97%