Learn More
Ácido 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459796 5 g 5 g
11449796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20289.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27372-38-9
Fórmula molecular C5H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 142.114
Número MDL MFCD00052030
Clave InChI VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
Nombre IUPAC ácido 6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazina-3-carboxílico
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 196°C to 198°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.12
Porcentaje de pureza 97%