Learn More
Hemixolato 6-oxa-1-azaspiro[3,3]heptano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7038647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494098 250 mg 250 miligramos
15404108 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57658.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1380571-72-1 | C12H20N2O6 | 288.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1380571-72-1
Fórmula molecular C12H20N2O6
Peso molecular (g/mol) 288.3
Número MDL MFCD22373634
Clave InChI UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
PubChem CID 71299818
Nombre IUPAC 6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptano; ácido oxálico
SMILES C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 95%