Learn More
6-OAU, MedChemExpress
Código de producto. 16475328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475328 10 mg 10 miligramos
16438047 5 mg 5 miligramos
16411537 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16475328
Marca: Medchem Express HY12764
MedChemExpress 6-OAU (GTPL5846) (6-n-octylaminouracil) is an GPR84 (G protein-coupled receptor 84) agonist, with an EC50 value of 105 nM. 6-OAU works as a chemoattractant to both PMNs and macrophages, and amplifies the proinflammatory cytokine IL-8, shows proinflammatory function. 6-OAU also displays anti-bacterial function.
6-OAU (GTPL5846) (6-n-octylaminouracil) is an GPR84 (G protein-coupled receptor 84) agonist, with an EC50 value of 105 nM. 6-OAU works as a chemoattractant to both PMNs and macrophages, and amplifies the proinflammatory cytokine IL-8, shows proinflammatory function. 6-OAU also displays anti-bacterial function.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-OAU
Forma física Solid
CAS 83797-69-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H21N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GTPL5846
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (104.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C=C(NCCCCCCCC)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 239.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.31
Porcentaje de pureza 99.94%