Learn More
6-O-Tosil-D-manosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-Tosyl-D-mannose |
| CAS | 105265-64-3 |
| Fórmula molecular | C13H18O8S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Mannose 6-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O8S/c1-8-2-4-9(5-3-8)22(19,20)21-7-11(16)13(18)12(17)10(15)6-14/h2-6,10-13,15-18H,7H2,1H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C=O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexil] 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.0722 |