Learn More
Ácido 6-(O-fosforilcolina)hidroxihexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(O-Phosphorylcholine)hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 73839-24-4 |
| Fórmula molecular | C11 H24 N O6 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24NO6P/c1-12(2,3)8-10-18-19(15,16)17-9-6-4-5-7-11(13)14/h4-10H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16) |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de 5-carboxipentil 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1341 |