Learn More
6-O-Metilnorlaudanosalina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30477616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477616 10 mg 10 miligramos
30474892 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32372510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72072-58-3
Fórmula molecular C17H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 337.8
Sinónimo 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, (±)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[(7-hidroxi-6-metaxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il)metil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2CCNC(Cc3ccc(O)c(O)c3)c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Methylnorlaudanosoline Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO4.ClH/c1-22-17-8-11-4-5-18-13(12(11)9-16(17)21)6-10-2-3-14(19)15(20)7-10;/h2-3,7-9,13,18-21H,4-6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1081