Learn More
6-O-metilguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-Methylguanine |
| CAS | 20535-83-5 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 179U60, 6-methoxyguanine, Nelarabine related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | COc1nc(N)nc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-9H-purin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0651 |