Learn More
6-O-Metil Guanosina, TRC
Código de producto. 30479114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479114 1 mg 1 miligramo
30473751 100 mg 100 miligramos
30475946 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3118301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-88-5
Fórmula molecular C11 H15 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 297.27
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-metoxipurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Methyl Guanosine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1073