Learn More
6-O-Methyl Guanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16470817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16470817 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16470817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111648
MedChemExpress 6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.
6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Methyl Guanosine
CAS 7803-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (437.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.73 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation