Learn More
6-O-metil-d3-guanina, TRC
Código de producto. 30467350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30467350 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31180250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Methyl-d3-guanine
CAS 50704-43-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H3 H4 N5 O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 6-(trideuteriometoxi)-9H-purin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 168.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0839
Porcentaje de pureza >95