Learn More
MedChemExpress 6″-O-Malonylgenistin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Malonylgenistin ∣ Genistin malonate |
| CAS | 51011-05-3 |
| Peso molecular | 518.42 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (192.89 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |