Learn More
6-O-Desmetil Moxonidina, TRC
Código de producto. 30135953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135953 2.5 mg 2.50 miligramo
30004196 10 mg 10 miligramos
30011529 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2919402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352457-33-1
Fórmula molecular C8 H10 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 227.65
Sinónimo 4(1H)-Pyrimidinone, 6-chloro-5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2-methyl-, 6-Chloro-5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2-methyl-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-5-[(imidazolidin-2-ylidene)-amino]-2-methylpyrimidin-4-ol, 6-Desmethylmoxonidine
Nombre IUPAC 6-cloro-5-(imidazolidina-2-ilideneamino)-2-metilpirimidina-4-ol
SMILES Cc1nc(O)c(N=C2NCCN2)c(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Desmethyl Moxonidine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O/c1-4-12-6(9)5(7(15)13-4)14-8-10-2-3-11-8/h2-3H2,1H3,(H2,10,11,14)(H,12,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0574