Learn More
6-O-desmetil Donepezil, TRC
Código de producto. 30007641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007641 2.5 mg 2.50 miligramo
30004282 1 mg 1 miligramo
30005015 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120013-56-1
Fórmula molecular C23H27NO3
Peso molecular (g/mol) 365.47
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-5-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-5-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(6-hydroxy-5-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methyl]piperidine, 6-O-Desmethyldonepezil
SMILES COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Desmethyl Donepezil
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-13-18-12-19(23(26)20(18)14-21(22)25)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1991