Learn More
6-O-Desmetil Donepezil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-Desmethyl Donepezil-d5 |
| CAS | 1189443-74-0 |
| Fórmula molecular | C23 2H5 H22 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-13-18-12-19(23(26)20(18)14-21(22)25)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN2CCC(CC3Cc4cc(OC)c(O)cc4C3=O)CC2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-5-metoxi-2-[[1-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]piperidin-4-il]metil]-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2305 |