Learn More
6-O-desmetilgriseofulvina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-Demethyl Griseofulvin |
| CAS | 20168-88-1 |
| Fórmula molecular | C16H15ClO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1'S,6'R)-7-Chloro-6-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (1'S-trans)- 7-Chloro-6-hydroxy-2',6-dimethoxy-6'-methylspiro |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(22-3)16(7)15(20)12-10(21-2)6-9(19)13(17)14(12)23-16/h5-7,19H,4H2,1-3H3/t7?,16-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@]2([C@H](C)CC(C=C2OC)=O)OC3=C(Cl)C(O)=CC(OC)=C31 |
| Nombre IUPAC | (2S,6'R)-7-cloro-6-hidroxi-2',4-dimetoxi-6'-metil-3H-espiro[benzofuran-2,1'-ciclohexan]-2'-eno-3,4'-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.06 |