Learn More
6-O-(D,L-1-etoxietil)-1,2:4,5-bis-O-(1-metiletilideno) D,L-mioinositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,2:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-D |
| CAS | 197848-74-1 |
| Fórmula molecular | C16 H28 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,24,5-Bis-O-(1-Methylethylidene) D,L-Myo-Inositol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28O7/c1-5-18-10(4)23-16-14-12(19-6-8(2)21-14)11(17)13-15(16)22-9(3)7-20-13/h8-17H,5-7H2,1-4H3/t8?,9?,10?,11-,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(C)O[C@@H]1[C@H]2OC(C)CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3OCC(C)O[C@@H]13 |
| Peso molecular (g/mol) | 332.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1835 |