Learn More
6-ObD-galactopiranosil-D-galactosa, TRC
Código de producto. 30407739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30407739 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30407739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1548952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-galactose
CAS 5077-31-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H22 O11
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 6-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 6'-β-Galactobiose
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oximetil]tetrahidropiran-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 342.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162
Porcentaje de pureza >95