Learn More
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Código de producto. 16452589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452589 1 mg 1 miligramo
16411708 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452589 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2295
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
MedChemExpress 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside
CAS 139446-82-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36O14
Cantidad 1 mg
SMILES COC1=C(C[C@@H](C(C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H](OC[C@]3(O)CO)[C@@H]3O)O4)C4=CC(OC(C)=C5)=C1C5=O
Peso molecular (g/mol) 584.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.57
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation