Learn More
6-O-alfa-D-Maltosil-beta-ciclodextrina, TRC
Código de producto. 17939654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939654 25 g 25 g
17909644 100 g 100 g
17937164 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17939654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15857025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104723-60-6
Fórmula molecular C54 H90 O45
Peso molecular (g/mol) 1459.26
Sinónimo Maltosyl-beta-cyclodextrin, alpha-Maltosyl-beta-cyclodextrin
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OCC3O[C@@H]4O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9CO)O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%10CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]4O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-Alpha-D-Maltosyl-Beta-cyclodextrin
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C54H90O45/c55-1-10-19(63)20(64)29(73)47(83-10)92-38-11(2-56)84-46(30(74)21(38)65)82-9-18-45-28(72)37(81)54(91-18)98-44-17(8-62)89-52(35(79)26(44)70)96-42-15(6-60)87-50(33(77)24(42)68)94-40-13(4-58)85-48(31(75)22(40)66)93-39-12(3-57)86-49(32(76)23(39)67)95-41-14(5-59)88-51(34(78)25(41)69)97-43-16(7-61)90-53(99-45)36(80)27(43)71/h10-81H,1-9H2/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18?,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1458.4754