Learn More
6-nor-6-cianodihidroergotamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Nor-6-cyanodihydroergotamine |
| CAS | 129882-18-4 |
| Fórmula molecular | C33H34N6O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Indolo[4,3-fg]quinoline','ergotaman-17-nitrile deriv., 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine','ergotaman-17-nitrile deriv., (5'alpha,10alpha)-9,10-Dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-trioxo-5'-(phenylmethyl)ergotaman-17-nitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H34N6O5/c1-32(31(42)39-26(13-19-7-3-2-4-8-19)30(41)38-12-6-11-27(38)33(39,43)44-32)36-29(40)21-14-23-22-9-5-10-24-28(22)20(16-35-24)15-25(23)37(17-21)18-34/h2-5,7-10,16,21,23,25-27,35,43H,6,11-15,17H2,1H3,(H,36,40)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C2)C#N)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 594.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.2591 |