Learn More
6-Nitroveratraldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427047 5 g 5 g
11394629 10 g 10 g
11437047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14415.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
6-Nitroveratraldehyde has been used in the preparation of no-carrier-added 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamental tracer for cerebral positron emission tomography studies of dopaminergic system in humans and o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methanes, versatile synthons for the synthesis of nitrogen-containing heterocycles. DMNB is also an enzyme involved in the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of double-stranded DNA break (DSB) repair. It is also used for synthesizing analogs of alpha-asarone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-nitroveratraldehído se ha utilizado en la preparación de 6-18F-fluoro-L-dopa sin-portador-añadido, marcador fundamental para estudios de tomografía por emisión de positrones cerebrales del sistema dopaminérgico en humanos y o-nitroaril-bis(5-metilfur-2-il)metanos, sintones versátiles para la síntesis de heterociclos que contienen nitrógeno. El DMNB también es una enzima que participa en la vía de la unión de extremos no homólogos (NHEJ) de reparación de rotura de ADN bicatenario (DSB). También se utiliza para sintetizar análogos de alfa-asarona.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en 25 mm en etanol con calentamiento suave y en 100 mm en DMSO.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar lejos del aire y la luz y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20357-25-9
Fórmula molecular C9H9NO5
Peso molecular (g/mol) 211.17
Número MDL MFCD00007134
Clave InChI YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
PubChem CID 88505
Nombre IUPAC 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitroveratraldehyde
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 395599
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.17
Porcentaje de pureza 96%