Learn More
Alcohol 6-nitropiperonilo, TRC
Código de producto. 30179602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179602 50 mg 50 miligramos
30179251 250 mg 250 miligramos
30179455 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN90078350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15341-08-9
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.14
Nombre IUPAC (6-nitro-1,3-benzodioxol-5-il)metanol
SMILES OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitropiperonyl Alcohol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324