Learn More
Alcohol 6-nitropiperonil, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403657 5 g 5 g
11413657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18140.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15341-08-9 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
6-Nitropiperonyl alcohol is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 6-nitropiperonil se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica. También se utiliza como producto bioquímico en la investigación proteómica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15341-08-9
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.15
Número MDL MFCD00005825
Clave InChI LJXBRPHBDWIHPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitropiperonyl alcohol, 6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 3,4-methylenedioxy-6-nitrobenzyl alcohol, 6-nitro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, 1,3-benzodioxole-5-methanol,6-nitro, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 6-nitro, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol #
PubChem CID 519111
Nombre IUPAC (5-nitro-2H-1,3-benzodioxol-4-il)metanol
SMILES OCC1=C2OCOC2=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitropiperonyl alcohol
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 13749
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza ≥98%