Learn More
6-Nitroftalida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414287 5 g 5 g
11404287 1 g 1 g
11424287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20375.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-93-5 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-93-5
Fórmula molecular C8H5NO4
Peso molecular (g/mol) 179.13
Número MDL MFCD00033529
Clave InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
Nombre IUPAC 6-nitro-3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Nitrophthalide
Punto de fusión 140°C to 146°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.13
Porcentaje de pureza 97%