Learn More
6-Nitrophthalide, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10061751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10061751 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10061751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrophthalide
Nombre de nota 97%
CAS 610-93-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140°C to 145°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H5NO4
Número MDL MFCD00033529
Cantidad 1 g
Beilstein 17, 313
Sinónimo 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
Clave InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Nombre IUPAC 6-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 179.13
PubChem CID 223584
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.13
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder