Learn More
6-Nitroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469753 5 g 5 g
11459753 1 g 1 g
11479753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12927.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 4769-96-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4769-96-4
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00051497
Clave InChI PSWCIARYGITEOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroindole, 1h-indole, 6-nitro, 6-nitro-indole, 6-nitro-ih-indole, pubchem7242, #, acmc-1aq0p
PubChem CID 78502
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-indol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitroindole
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 5 g
Beilstein 135977
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%