Learn More
6-nitroindazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Nitroindazole |
| CAS | 7597-18-4 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-nitro-1H-indazol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0382 |