Learn More
Diacetato de 6-nitrofluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Nitrofluorescein Diacetate |
| CAS | 53299-21-1 |
| Fórmula molecular | C24 H15 N O9 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H15NO9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)24(18)20-9-14(25(29)30)3-6-17(20)23(28)34-24/h3-11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)[N+](=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | acetato de (6'-acetiloxi-6-nitro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 461.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.0747 |