Learn More
6-Nitrodopamina, TRC
Código de producto. 30132727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132727 250 mg 250 miligramos
30011902 100 mg 100 miligramos
30007206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493720250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21581-49-7
Fórmula molecular C8H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 198.18
Sinónimo 4-(2-Aminoethyl)-5-nitropyrocatechol, 4-(2-Aminoethyl)-5-nitro-1,2-benzenediol, 4-(2-Aminoethyl)-5-nitrobenzene-1,2-diol
SMILES CC1c2cc3C(C)(C)C(C)C(C)(C)c3cc2COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrodopamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10(13)14/h3-4,11-12H,1-2,9H2