Learn More
6-Nitrocumarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492517 5 g 5 g
11402527 25 g 25 g
11412527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14792.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2725-81-7
Fórmula molecular C9H5NO4
Peso molecular (g/mol) 191.142
Número MDL MFCD00016973
Clave InChI RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75944
Nombre IUPAC 6-nitrocromon-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrocoumarin
Punto de fusión 186°C to 190°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 166079
Sinónimo 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza ≥98%