Learn More
6-Nitrocriseno, TRC
Código de producto. 30480202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480202 500 mg -
30471816 50 mg -
30473288 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN520220500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7496-02-8
Fórmula molecular C18 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 273.29
Sinónimo Chrysene, 6-nitro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 6-Nitrochrysene (ACI), NSC 407609
Nombre IUPAC 6-nitrocriseno
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrochrysene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.079
Porcentaje de pureza >95%