Learn More
6-nitrocriseno-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Nitrochrysene (D11) |
| CAS | 203805-92-9 |
| Fórmula molecular | C18 D11 N O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Chrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-d11, 12-nitro- (9CI), 12-Nitrochrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-d11, 6-Nitrochrysene-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12-d11, 6-Nitrochrysene-d11, 6-Nitrochrysene-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c(c([2H])c23)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-undecadeuterio-12-nitro-criseno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.148 |