Learn More
6-nitrocriseno-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Nitrochrysene (D11) |
| CAS | 203805-92-9 |
| Fórmula molecular | C18 D11 N O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(c([2 H])c23)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-undecadeuterio-12-nitro-criseno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.148 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |