Learn More
6-Nitrocromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456310 25 g 25 g
11436310 1 g 1 g
11446310 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27167.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51484-05-0 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51484-05-0
Fórmula molecular C9H5NO4
Peso molecular (g/mol) 191.142
Número MDL MFCD02954226
Clave InChI ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitrochromone, 6-nitro-4h-chromen-4-one, 6-nitrobenzopyran-4-one, acmc-20alxw, 6-nitro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-nitro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-nitro
PubChem CID 847716
Nombre IUPAC 6-nitrocromen-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrochromone
Punto de fusión 172°C to 175°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%