Learn More
6-nitrobenzotiazol, TRC
Código de producto. 30473238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473238 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30473238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49358050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Cantidad 50 g
Sinónimo NSC 170646
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
Nombre IUPAC 6-nitro-1,3-benzotiazol
Peso molecular (g/mol) 180.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9993