Learn More
6-Nitrobenzotiazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493354 50 g 50 g
11344639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10634.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2942-06-5 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-06-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.18
Número MDL MFCD00014569
Clave InChI QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 6-nitro-1,3-benzotiazol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitrobenzothiazole
Punto de fusión 173°C to 177°C
Cantidad 50 g
Beilstein 7824
Sinónimo 6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-nitro, 6-nitro-benzothiazole, pubchem21845, acmc-1ciqi, #, benzothiazole, 6-nitro-6ci,7ci,8ci,9ci
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC=N2
PubChem CID 76256
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.18
Porcentaje de pureza ≥98%