Learn More
6-Nitro-7-sulfamoilbenzo[f]quinoxalina-2,3-Diona, TRC
Product Code. 30011828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30011828 25 mg 25 miligramos
30004120 10 mg 10 miligramos
30008156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011828 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN55000025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118876-58-7
Fórmula molecular C12 H8 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 336.28
Sinónimo 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX
Nombre IUPAC 6-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihidrobenzo[f]quinoxalina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cccc2c3NC(=O)C(=O)Nc3cc(c12)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-Dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N4O6S/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.0165