Learn More
6-Nitro-7-sulfamoilbenzo[f]quinoxalina-2,3-Diona, TRC
Código de producto. 30004120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004120 10 mg 10 miligramos
30011828 25 mg 25 miligramos
30008156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN55000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118876-58-7
Fórmula molecular C12 H8 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 336.28
Sinónimo 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX
Nombre IUPAC 6-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihidrobenzo[f]quinoxalina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cccc2c3NC(=O)C(=O)Nc3cc(c12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-Dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N4O6S/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.0165